Learn More
Honeywell™ Gants Check and Go DeepTril 1
Catalog Number 15866745
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Les gants Honeywell™ Check and Go DeepTril 1 sont tricotés en polyamide et sont entièrement trempés dans un revêtement en mousse de nitrile pour une manipulation dans des conditions huileuses ou graisseuses.
  • Gant tricoté en polyamide noir
  • Revêtement en mousse de nitrile noire entièrement trempé avec des points en PVC sur la paume
  • La structure tricotée ergonomique sans coutures est mieux conforme à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance et une meilleure durabilité
  • Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • La mousse de nitrile et les points en PVC sur la paume améliorent la préhension et optimisent la respirabilité du gant
  • Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
  • Le revêtement en nitrile offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles
  • La couleur noire convient au travail dans une atmosphère souillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003
Description 13 jauge
Couleur Noir
Matériau Mousse de nitrile
Dimensions 7
Longueur (métrique) 25 cm