Learn More
Honeywell™ Gants Check and Go DeepTril 5
Les gants Honeywell™ Check et Go DeepTril 5 sont entièrement trempés dans un revêtement en mousse de nitrile pour une manipulation dans des conditions huileuses ou graisseuses.
Marque:  Honeywell™ 2299405-08
Informations supplémentaires : Poids : 0.09200kg
Code produit. 15866755
  • 17.23€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 13-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gant tricoté en fibre de composite/HPPE noir
  • Revêtement en mousse de nitrile noire entièrement trempé
  • Poignet tricoté élastique
  • La structure tricotée ergonomique sans coutures se conforme davantage à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance, une durabilité ainsi qu’un confort accru
  • Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
  • Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
  • Le revêtement en mousse optimise la respirabilité du gant
  • La mousse de nitrile et les points en PVC sur la paume améliorent la préhension
  • Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
  • Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente résistance à l’abrasion et une bonne protection dans un environnement légèrement huileux
  • L’HPPE mélangé à des fibres de composite offre une très grande résistance à la coupure
  • La couleur noire convient au travail dans une atmosphère souillée
Spécification
Spécification
Noir
Nitrile, HPPE
25 cm
13 jauge
8
Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016