Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : RH de dureté totale
Kit de test précis pour l’analyse courante de l’eau
47.55€ - 56.70€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse d’eau courante |
---|---|
Nbre de tests | 100 |
Type | Mini kit de dureté totale |
Code produit | Marque | Plage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10064500
|
Lovibond™
414450 |
20 à 800mg/L | Flacon distributeur, récipient à échantillon étalonné de 30 ml, récipient à échantillons étalonné de 100 ml, comprimés de dureté totale, instructions, boîte de stockage |
56.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10300071
|
Lovibond™
414240 |
5 à 500mg/L | Récipient à échantillon étalonné de 30 ml, récipient à échantillons étalonné de 30 ml, comprimés de dureté totale, instructions, boîte de stockage |
56.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768999
|
Lovibond™
414240 |
5 à 500mg/L | Récipient à échantillon étalonné de 30 ml, récipient à échantillons étalonné de 30 ml, comprimés de dureté totale, instructions, boîte de stockage |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
Analyse d’eau courante | |
100 | |
Mini kit de dureté totale |