Learn More
3M™ Rouleaux absorbants pour produits chimiques
Relativement inertes et suffisamment puissants pour manipuler les acides dilués, les bases, les solvants, les huiles et de nombreux autres déversements de liquide dangereux. Les rouleaux absorbants pour produits chimiques 3M™ sont suffisamment souples pour s’adapter à une vaste gamme de tailles.
Marque:  3M™ 7000088218
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.52250kg
Code produit. 12352459
  • 590.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Grande zone de couverture
  • Conviennent à une vaste gamme de liquides
  • La grande capacité d’absorption minimise la quantité de déchets
Spécification
Spécification
Rouleau absorbant pour produits chimiques
2/carton
330 mm x 30 m