Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide chenodéoxycholique, 98 %
Catalog Number p-84266
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
474-25-9
C24H40O4
392.58
MFCD00064142
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
9548590
CHEBI:36234
(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradéhydro-1H-cyclopenta[a]phénanthres-17-yle]pentanoate
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
474-25-9
C24H40O4
392.58
MFCD00064142
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
9548590
CHEBI:36234
(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradéhydro-1H-cyclopenta[a]phénanthres-17-yle]pentanoate
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Acide chénodésoxycholique, 98 %, ACROS Organics, Quantité :5 g, emballage :Flacon en verre, blanc, Point de fusion :162°C à 168°C, poids moléculaire :391,572, pourcentage de pureté :> -97,5 %, Plage de pourcentage du dosage :97 % et plus, CAS :474-25-9, CHEBI :CHEBI:36234, Numéro EINECS :207-481-8, Poids de la formule :392,57
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chenodeoxycholic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 162°C to 168°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Poids de la formule 392.57
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre