Learn More
Liebherr™ Congélateur-coffre
Congélateurs à utiliser pour le stockage habituel en laboratoire d’échantillons sensibles aux températures. Les congélateurs-coffres Liebherr™ sont dotés de récipients intérieurs en aluminium et pieds réglables en acier inoxydable.
sur devis
Spécification
Gamme de températures | –14 à –26°C |
---|---|
Couleur | Blanc |
Hauteur (métrique) intérieure | 70.2 cm |
Tension | 220/240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Description
- Congélateur-coffre en acier
- Système de commande mécanique
- Affichage analogique externe
- Poignée ergonomique avec garniture en aluminium
- Verrou intégré
Spécification
–14 à –26°C | |
70.2 cm | |
50 Hz |
Blanc | |
220/240 V | |
R600A |