Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Chicago
Légères et confortables avec dessus en textile tricoté et nez de protection en composite de nano-carbone. La semelle extérieure Easy Twist TPU GripForce™ offre un maximum de préhension. Le laçage intégré empêche la pression causée par les crochets et les œillets, et la doublure Hydro-Tec™ offre une respirabilité optimale.
93.45€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Gris, Noir |
Conception | Chicago |
Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968391
|
Emma Safety Footwear
MM40264739 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978391
|
Emma Safety Footwear
MM40264740 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988391
|
Emma Safety Footwear
MM40264741 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998391
|
Emma Safety Footwear
MM40264742 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908401
|
Emma Safety Footwear
MM40264743 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918401
|
Emma Safety Footwear
MM40264744 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928401
|
Emma Safety Footwear
MM40264745 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938401
|
Emma Safety Footwear
MM40264746 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948401
|
Emma Safety Footwear
MM40264747 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Construction en textile tricoté
- Revêtement en polyuréthane
- Antibactérien Hydro-Tec™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Gris, Noir | |
Antibactérien Hydro-Tec™ | |
Composite |
Lacets | |
Chicago | |
Textile |