missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chicago Sky Blue 6B, Alfa Aesar™

Catalog Number p-7021770
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
2610-05-1
C34H24N6Na4O16S4
992.79
MFCD00004020
UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
44135407
Tétrasodium ; 4-amino-6-[4-[4-[2-[-(8-amino-1-oxo-5,7-disulfonatonaphthalène-2-ylidène)hydrazinyl]-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]hydrazinylidène]-5-oxonaphthalène-1,3-disulfonate
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)NN=C3C=CC4=C(C3=O)C(=C(C=C4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N)OC)NN=C5C=CC6=C(C5=O)C(=C(C=C6S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
2610-05-1
C34H24N6Na4O16S4
992.79
MFCD00004020
UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
44135407
Tétrasodium ; 4-amino-6-[4-[4-[2-[-(8-amino-1-oxo-5,7-disulfonatonaphthalène-2-ylidène)hydrazinyl]-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]hydrazinylidène]-5-oxonaphthalène-1,3-disulfonate
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)NN=C3C=CC4=C(C3=O)C(=C(C=C4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N)OC)NN=C5C=CC6=C(C5=O)C(=C(C=C6S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])N.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

C.I. 24410

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubilité
Soluble dans l’eau (1 mg/ml).

Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pontamine Sky Blue 6BX
Informations sur la solubilité Soluble in water (1mg/ml).
Poids de la formule 992.79
Quantité 25 g
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'