Learn More
Hydrate de chloral, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloral hydrate |
Point de fusion | 57.0°C |
Point d’ébullition | 97.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | Cl3CCH(OH)2 |
Quantité | 50 g |
Merck Index | 15, 2071 |
Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine |
Poids de la formule | 165.4 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloral hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.