Learn More
Palintest™ Kit de test de chlore (Chloridol)
Avec une plage de 0 à 0,50 000 mg/l (NaCl), ce kit de test fiable, bien établi et économique est idéal pour mesurer les niveaux de chlorure (Chloridol).
Marque:  Palintest™ PM268
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11984516
  • 180.20€ / 50 pièces
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • Kit de test pour la mesure du chlorure (Chloridol)
  • Plage de 0 à 50 000 mg/l (NaCl)
  • Chlorure de test X50 0-50 PPM
Spécification
Spécification
50
0 à 50 000mg/L
Kit de test de chlore (Chloridol)
Lot de 50
50 tests