Learn More
Acide chloroacétique, + de 99 %, réactif ACS, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448110025
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 79-11-8 Poids : 3.12500kg Transport : UN number : 1751 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité 2.5kg
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 12618605
  • 166.00€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
79-11-8
94.5
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
CHEBI:27869
C(C(=O)O)Cl
C2H3ClO2
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
300
acide 2-chloroacétique
Spécification
Chloroacetic acid
1.5800g/mL
0.01% max
1.58
1.29 Pas (100°C)
61.0°C to 63.0°C
79-11-8
C2H3ClO2
15,2112
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
C(C(=O)O)Cl
94.5
CHEBI:27869
99+%
0.01% max
126°C
Flacon en plastique
0.02% max
189.0°C
2.5kg
99+%
ClCH2CO2H
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
acide 2-chloroacétique
300
94.5
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Chloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats