Learn More
Acide chloroacétique, 99 %, flocons, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020900
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
79-11-8
C2H3ClO2
94.5
MFCD00002683
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
acide 2-chloroacétique
C(C(=O)O)Cl
79-11-8
C2H3ClO2
94.5
MFCD00002683
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
acide 2-chloroacétique
C(C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid
Note relative au nom 99%
Informations sur la décomposition 250°C
Point de fusion 61.0°C to 63.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClCH2CO2H
Quantité 4 kg
Beilstein 02, 194
Merck Index 15, 2112
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosité 1.29 Pas (100°C)
Poids de la formule 94.5
Tension de vapeur 0.75 mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.