Learn More
Chloroacétone, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735937
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
78-95-5
C3H5ClO
92.52
MFCD00000936
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
6571
CHEBI:47220
1-chloropropan-2-one
CC(=O)CCl
78-95-5
C3H5ClO
92.52
MFCD00000936
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
6571
CHEBI:47220
1-chloropropan-2-one
CC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloroacetone
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -44.5°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 119.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2COCH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 653
Merck Index 15, 2114
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: 124g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Stabilisateur 0.1% epoxidized soybean oil
Viscosité 1.11 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 92.52
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.