Learn More
Isocyanate de chloroacétyle, 90 %, Tech., ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 314300050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4461-30-7 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10013680
  • 70.82€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
4461-30-7
119.51
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
78209
C(C(=O)N=C=O)Cl
C3H2ClNO2
MFCD00002034
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
2isocyanate de -chloroacétyle
Spécification
Chloroacetyl isocyanate
61°C
Flacon en verre
50.0°C to 55.0°C (20.0mmHg)
5g
4461-30-7
C3H2ClNO2
MFCD00002034
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
C(C(=O)N=C=O)Cl
119.51
119.51
90%
1.4030g/mL
Authentic
1.403
Jaune
tech., 90%
90%
ClCH2CONCO
15, 2117
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
2isocyanate de -chloroacétyle
78209
Liquide
Technique
Vidéos
FDS Documents