Learn More
Chlorobenzène, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haen™
Catalog Number 16615773
Click to view available options
220 kg
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene
Point de fusion -45°C
CAS 108-90-7
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 1.107 - 1.109 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 130°C to 132°C (1013 hPa)
Quantité 220 kg
Point d’éclair 28°C
Formule moléculaire C6H5Cl
Formule linéaire C6H5Cl
Beilstein 605632
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC chlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 112.56
Qualité ACS