Learn More
Dimère de chlorobis(cyclooctène)rhodium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813401
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
12279-09-3
C32H56Cl2Rh2
717.51
MFCD00013287
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
53384308
Cyclooctène ;rhodium ;dichlorure
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
12279-09-3
C32H56Cl2Rh2
717.51
MFCD00013287
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
53384308
Cyclooctène ;rhodium ;dichlorure
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Point de fusion 187.0°C to 191.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 717.52
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.