Learn More
Chlorodiméthylphénylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorodimethylphenylsilane |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.0320g/mL |
Point d’ébullition | 80°C to 84°C (16.0 mmHg) |
Point d’éclair | 61°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5Si(CH3)2Cl |
Indice de réfraction | 1.5060 to 1.51 |