Learn More
Chlorodiphénylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757004
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
90-99-3
C13H11Cl
202.68
MFCD00000855
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
7035
[chloro(phényl)méthyl]benzène
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
90-99-3
C13H11Cl
202.68
MFCD00000855
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
7035
[chloro(phényl)méthyl]benzène
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chlorodiphenylmethane
Point de fusion 15°C to 17°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 270°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CHCl
Indice de réfraction 1.5940 to 1.597
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 202.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodiphenylmethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.