Learn More
Chloroforme, 99,8+ %, Certifié AR pour l’analyse, Stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
52.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
CHCl3, numéro CAS 67-66-3, 2,5 L, 61°C, incolore, 119,38 g/mol, -63°C, 826, flacon en verre revêtu de plastique, liquide, 213 mbar à 20°C, 0,56 mPaS à 20°C
Spécification
Point de fusion | -63°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 61°C |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | 826 |
Tension de vapeur | 213mbar at 20°C |
Viscosité | 0.56 mPaS at 20°C |
Nom IUPAC | trichlorométhane |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloroform, stabilized with amylene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroform, 1-Pentene