Learn More
Chloroforme, + de 99 %, extra pur, stabilisé à l’amylène, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015118
42.58 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
52.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
67-66-3
CHCl3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
ClC(Cl)Cl
67-66-3
CHCl3
119.37
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
ClC(Cl)Cl
Point de fusion -63°C
Couleur Incolore
Numéro MDL 826
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids de la formule 119.38g/mol
Point d’ébullition 61°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 213mbar at 20°C
Viscosité 0.56 mPaS at 20°C