Learn More
Chloroforme, ACS, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408233
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Chloroform is suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis. It is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C
Densité 1.492 g/mol
Point d’ébullition 60.5°C to 61.5°C
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.446
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Beilstein 1731042
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Nom IUPAC trichloromethane
Poids de la formule 119.38
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: chloroform, 1-pentene