Learn More
Chloroforme-d, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051929
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 Ea.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
865-49-6
CHCl3
120.375
MFCD00000827
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
71583
CHEBI:85365
trichloro(deutério)méthane
C(Cl)(Cl)Cl
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
865-49-6
CHCl3
120.375
MFCD00000827
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
71583
CHEBI:85365
trichloro(deutério)méthane
C(Cl)(Cl)Cl
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide en ampoules prélimées, (0,75 ml/ampoule)
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.50g/mL
Indice de réfraction 1.4445
Sensibilité Light and Moisture
Quantité 2 Ea.
Point de fusion -64°C
Point d’ébullition 62°C
Numéro UN UN1888
Poids de la formule 120.38
Pourcentage de pureté 100%