Learn More
Chlorure de chlorométhanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is synthesis of chloromethanesulfonates and chloromethanesulfonamides. It is also used for conversion of alcohols into the inverted acetates, azides and nitriles, and rearrangement of carbon-carbon and carbon-oxygen bonds under mild conditions, and in electrophilic and radical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloromethanesulfonyl chloride |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.67 g/mL |
Point d’ébullition | 78°C to 81°C (20 mmHg) |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Odeur | Acidic |
Formule linéaire | ClCH2SO2Cl |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1811761 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.