Learn More
Chlorosulfate de chlorométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735987
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en plastique conditionné dans une boîte en étain
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
chloro(chlorosulfonyloxy)méthane
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
chloro(chlorosulfonyloxy)méthane
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloromethyl chlorosulfate
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire CH2Cl2O3S
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Beilstein 01, III, 2593
Merck Index 15, 2147
Poids moléculaire (g/mol) 164.984
Poids de la formule 164.99
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquide