Learn More
(Chlorométhyl)trichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046814
20.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1558-25-4
CH2Cl4Si
183.912
MFCD00000873
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trichlorosilane, trichloro chloromethyl silane, silane, trichloro chloromethyl, chloromethyltrichlorosilane, silane, chloromethyl trichloro, unii-03tzm169kh, silane,trichloro chloromethyl, silane cm, cl3sich2cl, acmc-20apm5
15258
trichloro(chlorométhyl)silane
C([Si](Cl)(Cl)Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1558-25-4
CH2Cl4Si
183.912
MFCD00000873
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trichlorosilane, trichloro chloromethyl silane, silane, trichloro chloromethyl, chloromethyltrichlorosilane, silane, chloromethyl trichloro, unii-03tzm169kh, silane,trichloro chloromethyl, silane cm, cl3sich2cl, acmc-20apm5
15258
trichloro(chlorométhyl)silane
C([Si](Cl)(Cl)Cl)Cl
(chloromethyl)trichlorosilane is usede in the synthesis of a highly branched polycarbosilane. Ferrocenophane has been prepared from (chloromethyl)trichlorosilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (chlorométhyl)trichlorosilane est utile dans la synthèse d’un polycarbosilane hautement ramifié. Le ferrocénophane a été préparé à partir du (chlorométhyl)trichlorosilane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à l’air. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’air et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Nom chimique ou matériau (Chloromethyl)trichlorosilane
Quantité 5 g
Formule linéaire ClCH2SiCl3
Numéro UN UN3390
Beilstein 1811640
Point d’éclair 69°C (156°F)
Poids de la formule 183.93
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid