Learn More
Chlorométhyltriméthylsilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89152
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2344-80-1
C4H11ClSi
122.67
MFCD00000878
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
75361
chlorométhyl(diméthyl)silane
C[Si](C)(C)CCl
2344-80-1
C4H11ClSi
122.67
MFCD00000878
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
75361
chlorométhyl(diméthyl)silane
C[Si](C)(C)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chloromethyltrimethylsilane
Note relative au nom 98+%
Couleur Incolore
Densité 0.8790g/mL
Point d’ébullition 97.0°C to 98.0°C
Point d’éclair −2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiCH2Cl
Indice de réfraction 1.4165 to 1.4185
Quantité 25 g
Beilstein 04, III, 1844
Fieser 12,118; 13,76
Gravité spécifique 0.879
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 122.67
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethyltrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.