Learn More
Chlorotriisopropylsilane, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 221262500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 13154-24-0 Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 2987 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 250g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11995821
  • 703.00€ / 250g
Date d’expédition estimée: 11-08-2021
Identifiants chimiques
13154-24-0
192.80
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
C9H21ClSi
MFCD00009656
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
chloro-tri(propan-2-yl)silane
Spécification
Chlorotriisopropylsilane
63°C
Flacon en verre
0.902
Incolore à jaune
13154-24-0
C9H21ClSi
MFCD00009656
Solubility in water: reacts
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
192.80
192.81
97%
0.9020g/mL
Authentic
1.4520 to 1.4540
198.0°C
250g
96% min. (GC)
[(CH3)2CH]3SiCl
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
chloro-tri(propan-2-yl)silane
139400
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Chlorotriisopropylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents
Certificats