Learn More
Chlorotriisopropylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510144
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
13154-24-0
C9H21ClSi
192.80
MFCD00009656
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
13154-24-0
C9H21ClSi
192.80
MFCD00009656
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chlorotriisopropylsilane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 198.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]3SiCl
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.902
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC chloro-tri(propan-2-yl)silane
Poids de la formule 192.81
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotriisopropylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.