missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHMP7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CHMP7 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846044
|
Proteintech
16424-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16836044
|
Proteintech
16424-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CHMP7 gene ontology annotations related to this gene include vacuolar transport.Spécification
CHMP7 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8R1T1, Q8WUX9 | |
105513, 364419, 91782 | |
CHMP7 Fusion Protein Ag9625 | |
Primary | |
-20°C | |
CHMP7 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CHMP family, member 7, CHMP7, Chromatin modifying protein 7 | |
Chmp7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |