Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
BIOPHARMA
Code produit. 16600014 Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
75 paquets, 14/carton (Standard Packaging)
Conditionnement:
75 pièces
Code produit. 16600014
Marque: Berkshire™ CHSS09.14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
  • Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Autoclavable
Structure Knit
Jetable Usage unique
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Quantité d’emballage 75 paquets, 14/carton (Standard Packaging)
Épaisseur 2-ply