Learn More
Acide cholique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081331
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
81-25-4
C24H40O5
408.579
MFCD00003672
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
221493
CHEBI:16359
Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
81-25-4
C24H40O5
408.579
MFCD00003672
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
221493
CHEBI:16359
Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Cholic acid is used as a preservative for food. It is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It finds use in biological research. It helps in detergents to soften biological fats. It helps in preventing and melting gallstones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide cholique est utilisé comme conservateur pour les aliments. Il est largement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Il trouve son utilisation dans la recherche biologique. Il aide dans les détergents à adoucir les graisses biologiques. Il aide à prévenir et à faire fondre les calculs biliaires.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’acétone, le diméthylsulfoxyde, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable. Incompatible avec d’autres matériaux tels que les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cholic acid
Point de fusion 199°C to 202°C
Quantité 25 g
Beilstein 2822009
Merck Index 14,2203
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water.
Rotation optique +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
Poids de la formule 408.58
Pourcentage de pureté ≥98%