Learn More
Chlorure de choline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3345782
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
67-48-1
C5H14ClNO
139.62
MFCD00011721
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
6209
CHEBI:133341
2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
67-48-1
C5H14ClNO
139.62
MFCD00011721
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
6209
CHEBI:133341
2-hydroxyéthyl(triméthyl)azanium ;chlorure
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de choline aide à fournir une nourriture pour l’alimentation des porcs et des volailles. Il agit comme un amplificateur de saveur alimentaire. Il est utilisé comme précurseur de l’acétylcholine et est un donneur de méthyle dans divers processus métaboliques et dans le métabolisme des lipides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, les alcalis et les alliages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Choline Chloride
Point de fusion ∽305°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 100 g
Beilstein 3563126
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2206
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol.
Poids de la formule 139.63
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide