Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox A
114.00€ - 161.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 60 to 150 μm |
Adsorbant | Chromabond Alox A |
Type | Solid Phase Extraction Column |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042981
|
Macherey-Nagel™
730455 |
45 ml | 4g |
153.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10032981
|
Macherey-Nagel™
730453 |
6 ml | 500mg |
114.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576691
|
Macherey-Nagel™
730452 |
3 mL | 500 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
SPE | |
60 to 150 μm | |
Solid Phase Extraction Column |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox A | |
150 m2/g |