Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 730011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE Hydra | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
Non polaire, hydrophobe | |
60 μm |
1 ml | |
Applications HPLC, GC, TLC, SPE | |
Chromabond C 18 ec | |
Oui | |
Sphérique | |
500 m2/g |