Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 730404
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Silice | |
15 ml | |
2g | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
Non polaire, hydrophobe | |
500 m2/g |
14 % | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 ec | |
Oui | |
60 μm |