Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 ec
Marque:  Macherey-Nagel™ 730259
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 10766702
  • 238.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-05-2024
Spécification
Silice
70 ml
10g
Chromabond C18 ec
Oui
500 m2/g
14 %
SPE
45 μm
Colonne SPE
60 μm