Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ HR-P
194.00€ - 520.20€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
Granulométrie | 50 à 100 μm |
Type | Colonne SPE |
Aire de la surface (métrique) | 1200 m2/g |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10022971
|
Macherey-Nagel™
730108G |
3 ml | 300mg |
194.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10022981
|
Macherey-Nagel™
730111G |
6 ml | 500mg |
262.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10348501
|
Macherey-Nagel™
730118G |
6 mL | 1 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
SPE | |
50 à 100 μm | |
Colonne SPE | |
1200 m2/g |