Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR-X Polypropylène Chromabond™
Code produit. 12837831 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Description:
Poids adsorbant : 100mg
Poids adsorbant : 1g
Poids adsorbant : 200mg
Poids adsorbant : 30mg
Poids adsorbant : 500mg
Poids adsorbant : 60mg
Conditionnement:
20 pièces
30 pièces
Code produit. 12837831
Marque: Macherey-Nagel™ 730935
Il en reste null
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Type de colonne SPE
Description Poids adsorbant : 100mg
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Granulométrie 85 μm
Adsorbant HR-X Chromabond
Type Colonne d’extraction en phase solide
Forme des particules Sphérique
Porosité 55 à 60 Å
Aire de la surface (métrique) 1 000 m2/g