Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en verre Chromabond™ NH2
Marque: Macherey-Nagel™ 730626G
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Silice | |
6 ml | |
1 g | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |
3,5% | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond NH2 | |
60 μm |