Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes vides CHROMABOND™ pour SPE
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides. Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène. Disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Macherey-Nagel™ 730158
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides.Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène.Disponibles en plusieurs tailles.
- Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)
- Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants CHROMABOND™
- Un élément filtrant est déjà inséré dans la colonne
- Colonnes en polypropylène avec frittés en polyéthylène en volumes de 1 ml–70 ml
Spécification
70 ml | |
20/boîte | |
Adsorbants CHROMABOND | |
Fritté en polyéthylène, filtre |
Vide | |
Extraction sur phase solide | |
Colonne SPE en PP |