Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTL
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTL sont disponibles en plusieurs capacités
145.00€ - 276.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les solvants plus légers que l’eau, l’éther diéthylique et l’hexane |
Adsorbant | PTL Chromabond |
Type | Colonne de séparation de phases |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12864361
|
Macherey-Nagel™
730738 |
30 ml |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12870951
|
Macherey-Nagel™
730732 |
3 ml |
165.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12864431
|
Macherey-Nagel™
730740 |
45 ml |
184.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12864501
|
Macherey-Nagel™
730742 |
70 ml |
190.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759314
|
Macherey-Nagel™
730730 |
1 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Séparation automatique d’un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
- Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
- La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
- La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires.
- Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
- PTL pour les solvants plus légers que l’eau, par exemple pour l’éther diéthylique ou l’hexane
- Taille maximale de 70 ml
Spécification
SPE | |
Pour les solvants plus légers que l’eau, l’éther diéthylique et l’hexane | |
PTL Chromabond | |
Colonne de séparation de phases |