Learn More
Macherey-Nagel™ Rampe à vide complète CHROMABOND™
Conçu pour la préparation simultanée de jusqu'à 12, 16 ou 24 échantillons. La rampe à vide complète Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ gère les colonnes et les cartouches utilisées dans l'extraction en phase solide (SPE).
Marque: Macherey-Nagel™ 730360
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La rampe à vide complète CHROMABOND comprend :
- Une armoire en verre rectangulaire avec couvercle en polypropylène et joint de couvercle (2 tailles disponibles) :
- Le petit peut contenir jusqu’à 12 colonnes CHROMABOND™ ou cartouches CHROMAFI™
- Le grand peut contenir jusqu'à 16 colonnes CHROMABOND™ LV ou jusqu'à 24colonnes CHROMABOND™ ou cartouches CHROMAFIX™
- Aiguilles amovibles sur le côté inférieur du couvercle
- Vacuomètre pour la lecture de la valeur de dépression dans la chambre
- Valve de commande pour le réglage de la dépression dans la chambre
- Vannes remplaçables avec bouchons permettant le contrôle individuel du vide de chaque colonne SPE
- Rack variable avec des partitions échangeables, qui acceptent une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons de scintillation, des flacons d'échantillonneur automatique, des flacons en plastique, etc.
Spécification
Solid Phase Extraction | |
Jusqu’à 16 colonnes LV | |
Rampe à vide | |
1/boîte |