Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Chromacol de 12 mm et 13 mm pour flacons à vis
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
Marque: Thermo Scientific™ 12-SC(R)
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Les bouchons Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés avec plusieurs matériaux de liner et en différentes couleurs.
Spécification
Bouchon à vis de 12 mm | |
polypropylène | |
Screw Thread Vials |
rouge | |
Chromacol |