Learn More
Filtres à seringue en PTFE Chromacol
Les filtres de seringue en PTFE Thermo Scientific Chromacol sont disponibles en plusieurs diamètres et tailles de pores.
Marque:  Thermo Scientific Chromacol 17-SF-45(T)
117.15 EUR valable jusqu'au 2025-08-31
Utilisez le code promo "24124" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12346888
  • 148.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 01-08-2025
Description
Les filtres de seringue en PTFE Thermo Scientific Chromacol sont disponibles en plusieurs diamètres et tailles de pores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
17-SF-45(T)
PTFE
Filtre pour seringue
PTFE
0,45 μm
17 mm