Learn More
Filtres pour seringues en PVDF Chromacol
Les filtres de seringue en PVDF Thermo Scientific Chromacol sont disponibles en plusieurs diamètres et tailles de pores.
Marque: Thermo Scientific Chromacol 30-SF-02(PV)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les filtres de seringue en PVDF Thermo Scientific Chromacol sont disponibles en plusieurs diamètres et tailles de pores.
Spécification
PVDF ; taille des pores 0,2 um ; diamètre 30mm | |
0,2 μm | |
30 mm |
PVDF | |
Filtre pour seringue |