Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches Chromafix™ PS-Ba2+
222.00€ - 247.00€
Spécification
Matériau de la base | Échangeur de cations forts PS/DVB, forme Ba2+ |
---|---|
À utiliser avec (application) | Élimination des ions sulfate de l’eau |
Granulométrie | 100 μm |
Type | Cartouche Chromafix PS-Ba2+ |
Porosité | 100 Å |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10308601
|
Macherey-Nagel™
731871 |
280mg |
222.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10402052
|
Macherey-Nagel™
731870 |
550mg |
247.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Échangeur de cations forts PS/DVB, forme Ba2+ | |
100 μm | |
100 Å |
Élimination des ions sulfate de l’eau | |
Cartouche Chromafix PS-Ba2+ | |
50/boîte |