Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SA
171.00€ - 266.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
À utiliser avec (application) | Acides aminés, amines, chlorophylle, PCB |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | SA |
Type | Cartouche Chromafix SA |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10135091
|
Macherey-Nagel™
731832 |
Poids adsorbant : 450 mg |
200.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10175041
|
Macherey-Nagel™
731831 |
Poids adsorbant : 220 mg |
171.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10145091
|
Macherey-Nagel™
731833 |
Poids adsorbant : 920 mg |
266.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Silice | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SA | |
50/boîte |
Acides aminés, amines, chlorophylle, PCB | |
SA | |
60 Å | |
500 m2/g |