missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Chromatography-Column

Chromatography-Column with fused filter disc.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 31202

Informations supplémentaires : Poids : 0.55100kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16803096

  • 193.00€ / 5 pièces


Expédition estimée
23-03-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification

Spécification

5/Pk.
85 mL
Fused Filter Disc
2
Borosilicate Glass 3.3
Vidéos
FDS
Documents