Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatography-Column
Chromatography-Column with fused filter disc.
205.00€ - 249.00€
Spécification
Quantité | 5/boîte |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Comprend | Disque filtrant fusionné |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16883086
|
ROBU VitraPOR™
31104 |
20 ml | 4 |
208.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16823096
|
ROBU VitraPOR™
31204 |
85 ml | 4 |
249.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16813096
|
ROBU VitraPOR™
31203 |
85 ml | 3 |
240.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16803096
|
ROBU VitraPOR™
31202 |
85 ml | 2 |
240.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16853086
|
ROBU VitraPOR™
31101 |
20 ml | 1 |
205.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16873086
|
ROBU VitraPOR™
31103 |
20 ml | 3 |
205.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16893086
|
ROBU VitraPOR™
31201 |
85 ml | 1 |
240.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16863086
|
ROBU VitraPOR™
31102 |
20 ml | 2 |
205.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
5/boîte | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Disque filtrant fusionné |