Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 30
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-526-022
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15962960
  • 211.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
1000/Bte, 320 g/m2
0,9 mm
FN 30
Disque
22 mm
Linters de coton (> 98 % d’alpha-cellulose ; < 0,04 % de cendres)